Documentos clave
44365
Sigma-Aldrich
Baysilone® oil
viscosity ~1000 mPa.s,   neat(25 °C)
Sinónimos:
α-(Trimethylsilyl)-ω-(trimethylsilyloxy) polydimethylsiloxane, Silicon oil Baysilone®
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Formulario
liquid
viscosidad
~1000 mPa.s, neat(25 °C)
tipo de lípido
oils
Características y beneficios
100% polydimethylsiloxane with high and low temperature stability, good dielectric properties, low interfacial energy and chemical inertness
Información legal
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2