Saltar a
44023
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone
Sinónimos:
2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-gluconic acid δ-lactone, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-δ-lactone, N-Acetylglucosamino-1,5-lactone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H13NO6
Número CAS:
Peso molecular:
219.19
Beilstein/REAXYS Number:
1685090
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Assay:
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O
InChI
1S/C8H13NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-7,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4?,5-,6+,7?/m0/s1
InChI key
NELQYZRSPDCGRQ-BJBIKLFWSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)