41087
Fluorescent Red Mega 480
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Análisis
≥90% (HPLC)
formulario
powder
fluorescencia
λex 526 nm; λem 640 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(CC)c1ccc2C=C(\C=C\c3ccc(c[n+]3CCCCCC(O)=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C26H30N2O7S/c1-3-27(4-2)22-12-9-19-16-20(26(31)35-24(19)17-22)10-11-21-13-14-23(36(32,33)34)18-28(21)15-7-5-6-8-25(29)30/h9-14,16-18H,3-8,15H2,1-2H3,(H-,29,30,32,33,34)
Clave InChI
XWKHECGJHWMWTB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable