Documentos clave
397A-1
Sigma-Aldrich
Treponema pallidum Rabbit Polyclonal Antibody
Seleccione un Tamaño
397A-17
163,00 €
397A-14
183,00 €
397A-15
358,00 €
397A-18
387,00 €
397A-16
517,00 €
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
397A-17
163,00 €
397A-14
183,00 €
397A-15
358,00 €
397A-18
387,00 €
397A-16
517,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
300
500
forma del anticuerpo
Ig fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Forma física
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota de preparación
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Otras notas
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent in the United States. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: [email protected]
Información legal
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)