Merck
36297
Sigma-Aldrich
Bimane amine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Sinónimos:
3-Aminomethyl-2,5,6-trimethyl-1H,7H-pyrazolo[1,2-a]pyrazole-1,7-dione, Aminobimane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.23
Beilstein:
4186574
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Línea del producto
BioReagent
Análisis
≥98.0% (HPCE)
formulario
solid
fluorescencia
λex 386 nm; λem 480 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CN)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H13N3O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4,11H2,1-3H3
Clave InChI
WLADQYKRYSPMME-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Bimane amine (Aminobimane) may be useful as a fluorescent probe for molecules that react with primary amines.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges