Saltar a
297445
Potassium cyanide-14C
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
K14CN
Número CAS:
Peso molecular:
65.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Para consultas sobre este producto 297445, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
extent of labeling
10-15 mCi per mmol
Quality Segment
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K][14CH2]C#N
InChI
1S/C2H2N.K/c1-2-3;/h1H2;/i1+2;
InChI key
IJAJWWZKTPVZIH-DEQYMQKBSA-N
Packaging
Packaged in screw-cap bottle
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)