27042
Chondroitin 4-sulfate sodium salt from bovine trachea
mixture of isomers, main component: chondroitin 4-sulfate
Sinónimos:
CSA, Chondroitin sulfate A sodium salt
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine trachea
Nivel de calidad
formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −25±5°, c = 1% in H2O
impurezas
≤10% water
solubilidad
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly turbid, colorless to light yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=C(CCN2CCC(\CC2)=C(/c3ccccc3)c4ccc(F)cc4)C(=O)N5C=CSC5=N1
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable