Saltar a
26732
Colesterol
from lanolin, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
3β-Hidroxi-5-colesteno, 5-Colesten-3β-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H46O
Número CAS:
Peso molecular:
386.65
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-353-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
biological source
lanolin
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.), 148-150 °C
solubility
chloroform: 0.1 g/mL, clear, colorless
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Componente principal de todas las membranas biológicas; ~ el 25 % de todos los lípidos cerebrales es colesterol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colesterol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)