Saltar a
23184
Fmoc chloride
BioReagent, ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
9-Fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
133,00 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
471,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H11ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
258.70
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-313-6
Beilstein/REAXYS Number:
2279177
MDL number:
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
mp
61-64 °C, 62-64 °C (lit.)
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI key
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Application
9-Fluorenylmethoxycarbonyl chloride (Fmoc-Cl) is a reagent for pre-column derivatization of amino acids and biogenic amines for HPLC amino acid analysis and for preparing N-Fmoc amino acids for solid-phase peptide synthesis.
Reagent for derivatizing amino acids for HPLC amino acid analysis and for preparing N-Fmoc amino acids for solid-phase peptide synthesis.
Other Notes
Reagent for the pre-column fluorescent derivatization of amino acids[1][2]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1605122318610919
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥85% (coupling to amines), ≥98.0% (CHN)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc, chloro
functional group
-
functional group
Fmoc, amine, isothiocyanate
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc chloride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)