21872
(2-Carboxyethyl)-β-cyclodextrin sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +129±6°, c = 1% in H2O
impurezas
≤10% acidic form
~5% water
solubilidad
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Aplicación
- As a chiral selector for the enantioseparation of cinacalcet impurities[2] and fenamiphos pesticide[3] by capillary zone electrophoresis and 31P nuclear magnetic resonance spectroscopy (31P NMR), respectively.
- To form an inclusion complex with carvacrol for subsequent use in the antibacterial multilayer construction with chitosan, loaded onto poly(L-lactic acid) (PLLA).[1]
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?