Merck
19773
Sigma-Aldrich
Nε,Nε-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride
≥96% (TLC)
Sinónimos:
(S)-2-Amino-6-(dimethylamino)hexanoic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
158,00 €
158,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
158,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18N2O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
210.70
Beilstein:
5992298
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.28
158,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Nε,Nε-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride, ≥96% (TLC)
Ensayo
≥96% (TLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in H2O
color
white
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CN(C)CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O2.ClH/c1-10(2)6-4-3-5-7(9)8(11)12;/h7H,3-6,9H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t7-;/m0./s1
Clave InChI
CRNNIVHOUZQLSF-FJXQXJEOSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Metabolite found in various sources, like human urine[1], Salmonella typhimurium flagella[2],and amoeba actin[3].
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Isolation and identification of N-G,N-G- and N-G,N'-G-dimethyl-arginine, N-epsilon-mono-, di-, and trimethyllysine, and glucosylgalactosyl- and galactosyl-delta-hydroxylysine from human urine.
Y Kakimoto et al.
The Journal of biological chemistry, 245(21), 5751-5758 (1970-11-10)
Identification of episilon-N-methyllysine in Spirillum serpens flagella and of episilon-N-dimethyllysine in Salmonella typhimurium flagella.
A N Glazer et al.
Biochimica et biophysica acta, 188(1), 164-165 (1969-08-12)
Epsilon-N-dimethyllysine in amoeba actin.
R R Weihing et al.
Nature, 227(5264), 1263-1264 (1970-09-19)