Saltar a
15938
Cellulose acetate sheets
size 60 mm × 135 mm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
size
60 mm × 135 mm
Features and Benefits
With cellulose acetate electrophoresis, you can separate nearly all sample materials that migrate in an electrical field. Apply 0.06 to 0.15 mg of sample mixture per cm application line. Concentrate the mixture to at least 1 mg/ml. Advantages of those strips include:
  • High porosity of the strip (approx. 80 % free pore volume)
  • Isotropic, integral matrix for ideal flow conditions
  • Minimal diffusion effect and low adsorption capacity
  • Perfect transparency because of the pore system
  • Ideal for the non-toxic ATX reagent system
  • Virtually unlimited stability at room temperature
  • Two identical sides, no need to search for the "right" side
Available in different sizes for all current chamber types
These strips can also be used for high-voltage electrophoresis, chromatography, and immunodiffusion.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)