Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 262,00 € |
1 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 895,00 € |
10 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 5410,00 € |
25 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 9310,00 € |
Acerca de este artículo
262,00 €
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin and microbial; tested
pH
6.5-7.9
useful pH range
6.5-7.9
6.5
pKa (25 °C)
7.2
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EVOLVE | description BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% | description ≥99.5% (titration) | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5% |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| impurities Endotoxin and microbial; tested | impurities endotoxin and bioburden, tested | impurities - | impurities ≤5% water (Karl Fischer) |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability suitable for determination of protein concentration | suitability - | suitability - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| product line EMPROVE® EVOLVE | product line - | product line - | product line Redi-Dri™ |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS sodium salt
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia