Saltar a
1335B
BIOEAZE Ethyl Vinyl Acetate (EVA) Bags
1 L Ethyl Vinyl Acetate (EVA) sterile bag
Sinónimos:
1 L Ethyl Vinyl Acetate (EVA) sterile bag
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41103801
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
pkg of 1
General description
Designed for use with Terumo Aseptic Connecting Device (ACD) Applications, Double Polybagged
Configured with:
Port P1: 1 Medicinal Port
Port P2: 1 x 1 ft. length of Size 16 Opaque C-Flex® Tubing with Pinch Clamp and Plug
Port P3: 1 Spike Port
Features and Benefits
BIOEAZE bioprocess bags are specifically designed to provide strong seals, extraordinary robustness, superior flex, crack and pin-hole resistance, plus desirable gas and moisture barrier performance.
BIOEAZE Ethyl Vinyl Acetate (EVA) bags are constructed from a single-web, medical grade laminate of four different films, with a fluid contact surface of EVA, with two layers of low-density polyethylene (LDPE) enveloping a layer of ethyl vinyl alcohol (EVOH).
Packaging
Double Polybagged
Legal Information
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)