Saltar a
04971
Atto 680 maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
product line
BioReagent
assay
≥90% (HPLC)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble (pH 7.0), ethanol: soluble, methanol: soluble
λ
in acetonitrile: water (30/70; with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 683-689 nm Amax
suitability
corresponds for coupling to thiols, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C33H37N5O7S/c1-4-36-12-5-7-21-15-24-28(17-26(21)36)45-29-18-27-23(16-25(29)35-24)22(20-46(42,43)44)19-33(2,3)38(27)13-6-8-30(39)34-11-14-37-31(40)9-10-32(37)41/h9-10,15-19H,4-8,11-14,20H2,1-3H3,(H-,34,39,42,43,44)
InChI key
DRRZFCNOIUXBKW-UHFFFAOYSA-N
Application
Atto 680 maleimide can be used for the fluorescence labeling of biological molecules (i.e., DNA, RNA, and proteins) with high molecular absorption and quantum yeild, and good thermal and photo-stability. A zwitterionic dye carrying a net electrical charge of zero.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)