Saltar a
04668
O-Phospho-L-homoserine lithium salt
≥95% (TLC)
Sinónimos:
O-Phosphono-L-homoserine lithium salt, L-2-Amino-4-hydroxybutyric acid 4-phosphate lithium salt, L-Homoserine O-phosphate lithium salt, H-Hse(PO3H2)-OH
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
446,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10NO6P · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
199.10 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
446,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in H2O
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC[C@H](N)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C4H10NO6P/c5-3(4(6)7)1-2-11-12(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
FXDNYOANAXWZHG-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite in glycine, serine and threonine metabolism. In higher plants, O-phosphohomoserine represents a branch point between the methionine and threonine biosynthetic pathways.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
727649514801409
description
≥95% (TLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
analytical standard
description
purum p.a., ≥97.0% (NT)
optical activity
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]/D 15±2°, c = 1 in H2O
optical activity
-
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (NT)
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What are the recommended storage conditions before and after opening? If I prepare a stock solution, can it be stored? If yes, under what conditions and for how long?
    1 respuesta
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section for this product, this item should be stored in -20°C before and after opening. The solution stability of this product has not been determined. However, various sources indicate stock solutions may be stored at -80°C for 6 months and at -20°C for 1 month.
      ¿Le ha resultado útil?