04394
Peroxidase, Nitrospira sp., recombinant
≥10.0 U/g
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bacterial (Nitrospira spp.)
Nivel de calidad
actividad específica
≥10.0 U/g
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Definición de unidad
1 Unit corresponds to the amount which oxidizes 1 μmol of ABTS per minute at 25°C and pH 5.0
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1