Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H17O21P5
Número CAS:
Peso molecular:
580.06
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H17O21P5/c7-1-2(23-28(8,9)10)4(25-30(14,15)16)6(27-32(20,21)22)5(26-31(17,18)19)3(1)24-29(11,12)13/h1-7H,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22)/t1-,2-,3+,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
CTPQAXVNYGZUAJ-UOTPTPDRSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?