02339
3-Isopropylmalic acid
≥96.0% (GC)
Sinónimos:
2-Hydroxy-3-isopropylsuccinic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥96.0% (GC)
cadena SMILES
CC(C)C(C(O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O5/c1-3(2)4(6(9)10)5(8)7(11)12/h3-5,8H,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
RNQHMTFBUSSBJQ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable