T59803
Triethylene glycol dimethyl ether
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>4.7 (vs air)
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Análisis
99%
formulario
liquid
temp. de autoignición
375 °F
lim. expl.
8 %
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Extracting solvent in a modified SA-HPSW (Supercritical Anti-Solvent with High-Pressure Solvent Wash) system.
- Solvent in the synthesis of passivated iron nanoparticles.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup