184497
1,3-Dioxolano
ReagentPlus®, contains ~75 ppm BHT as inhibitor, 99%
Sinónimos:
Formaldehído etilenacetal, Éter metileno del etilenglicol
Seleccione un Tamaño
74,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
74,70 €
Productos recomendados
grado
reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.6 (vs air)
presión de vapor
70 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
525 °F
contiene
~75 ppm BHT as inhibitor
lim. expl.
2.1-20.5 %
dilution
(for general lab use)
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp
−95 °C (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
Clave InChI
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?