A2585
Ammonium sulfamate
BioXtra, ≥98.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.02% Insoluble matter
residuo de ign.
≤0.1%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 114.1 g/L)
mp
131-135 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless
water: soluble 114.1 g/L at 20 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.05%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
N.NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
Clave InChI
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)