Merck
798665
Sigma-Aldrich
L-(+)-Tartaric acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.5%
Sinónimos:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
Seleccione un Tamaño
500 G
58,90 €
100 G
62,10 €
58,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
58,90 €
100 G
62,10 €
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
150.09
Beilstein:
1725147
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
58,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
ACS reagent
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.18 (vs air)
Línea del producto
Redi-Dri
Ensayo
≥99.5%
Formulario
crystalline powder
crystals
actividad óptica
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
temp. de autoignición
797 °F
calidad
free-flowing
impurezas
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
residuo de ign.
≤0.02%
mp
170-172 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 150 g/L at 25 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
trazas de catión
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadena SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Clave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Aplicación
Chiral building block for natural products.[1] Also forms a Diels-Alder catalyst with TiCl2(O-i-Pr)2.[2]
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Chemistry Letters (Jpn), 1967-1967 (1986)
Chemistry Letters (Jpn), 2409-2409 (1987)
Organic salts of L-tartaric acid: materials for second harmonic generation with a crystal structure governed by an anionic hydrogen-bonded network.
Aakeroy CB, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 7, 553-555 (1992)
Organic acid profile of Turkish white grapes and grape juices.
Soyer Y, et al.
J. Food Compos. Anal., 16(5), 629-636 (2003)
Asymmetric synthesis of both enantiomers of pyrrolidinoisoquinoline derivatives from L-malic acid and L-tartaric acid.
Lee YS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(22), 7149-7152 (1955)
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.