675326
Activated charcoal
DARCO® KB-G
Sinónimos:
Charcoal activated
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
formulario
powder
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
DARCO® KB-G
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
impurezas
≤15.0% moisture content
tamaño de partícula
>45 μm
mp
3550 °C (lit.)
trazas de anión
phosphate (PO43-): ≤3.5%
trazas de catión
Ca: ≤200 ppm
Fe: ≤150 ppm
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable