Merck
242233
Sigma-Aldrich
Activated charcoal
greener alternative
DARCO®, 4-12 mesh particle size, granular
Sinónimos:
Charcoal activated
Seleccione un Tamaño
250 G
88,20 €
1 KG
248,00 €
88,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
88,20 €
1 KG
248,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número de CAS:
Peso molecular:
12.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101522
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
SB.52
88,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Formulario
granular
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
DARCO®
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
impurezas
≤0.40% dust
≤12% moisture content
tamaño de partícula
4-12 mesh
mp
3550 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Aplicación
Activated charcoal (DARCO®, 4-12 mesh particle size, granular) can be used in combination with ozone for the tertiary treatment of wastewater. It can also be utilized in selective adsorption of phenanthrene with a selectivity of ~38.[1][2]
Otras notas
Acid-washed lignite carbon for general uses.
Información legal
DARCO is a registered trademark of Cabot Norit Americas, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Granular activated carbon promoted ozonation of a food-processing secondary effluent
Alvarez PM, et al.
Journal of Hazardous Materials, 185(2-3), 776-783 (2011)
Single and competitive adsorption of Cd and Zn onto a granular activated carbon.
Gabaldon, et al.
Water Research, 30(12), 3050-3060 (1996)
Selective adsorption of phenanthrene dissolved in surfactant solution using activated carbon
Ahn CK, et al.
Chemosphere, 69(11), 1681-1688 (2007)
The effects of the surface oxidation of activated carbon, the solution pH and the temperature on adsorption of ibuprofen
Guedidi H, et al.
Carbon, 54, 432-443 (2013)
Yuka Kawashita et al.
Organic letters, 5(20), 3713-3715 (2003-09-26)
[reaction: see text] 2-Arylbenzoxazoles were directly synthesized from substituted 2-aminophenols and aldehydes in the presence of activated carbon (Darco KB) in xylene under an oxygen atmosphere.
Preguntas
1–8 de 8 Preguntas  
  1. what is the raw material of this product? (activated charcoal)(242233) wood, organic material
    1 respuesta
    1. This product is acid-washed lignite carbon (coal).
      ¿Le ha resultado útil?
  2. What is the surface area of this activated carbon?
    1 respuesta
    1. The surface area of this product is 600-675 m²/g.
      ¿Le ha resultado útil?
  3. I would like to know the surface area of this product ?
    1 respuesta
    1. The surface area of this product is 600-675 m2/g.
      ¿Le ha resultado útil?
  4. What is the typical pH of Product 242233, DARCO® Acid Washed Activated charcoal?
    1 respuesta
    1. The typical pH of a water extract of Product 242233, DARCO® Acid Washed Activated charcoal, is 4.6.
      ¿Le ha resultado útil?
  5. What is the purpose of the acid washing performed on Product 242233, DARCO® Acid Washed Activated Charcoal?
    1 respuesta
    1. The acid washing performed on Product 242233, DARCO® Acid Washed Activated Charcoal, removes minute impurities from the surface of the particles and from the pores.
      ¿Le ha resultado útil?
  6. What is the typical apparent density of product 242233, DARCO® Acid Washed Activated Charcoal?
    1 respuesta
    1. The typical apparent density of product 242233, DARCO® Acid Washed Activated Charcoal, is 0.4 g/ml, or 25 lb/ft3.
      ¿Le ha resultado útil?
  7. What is the typical pore volume of product 242233, DARCO® Acid Washed Activated Charcoal?
    1 respuesta
    1. The typical pore volume of product 242233, DARCO® Acid Washed Activated Charcoal, is 0.90 ml/g.
      ¿Le ha resultado útil?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 respuesta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      ¿Le ha resultado útil?