673781
Acetona
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.5%
formulario
liquid
lim. expl.
13.2 %
impurezas
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.0006 meq/g Titr. base
≤0.002% aldehyde as formaldehyde
≤0.05% isopropanol
≤0.05% methanol
≤0.5% water
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
solubilidad
water: miscible
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
cadena SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a precursor for the synthesis of methyl isobutyl ketone (MIBK) in the presence of sulfonated graphene oxide-Pd/cordierite catalyst.
- Synthesis of (4-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane), a solketal from glycerol using supercritical fluids (SCF) technology.
- As a starting material to synthesize methyl methacrylate.1
- 1-isopropylidene-2-methylhydrazine
- 1-isopropylidene-2-hydroxyethylhydrazine
- 1-isopropylidene-2-formylhydrazine
greener alternative product
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup