Merck
63139
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate hydrate
purum p.a., ≥99.0% (calc. on dried material, KT)
About This Item
Fórmula lineal:
MgSO4 · aq
Número de CAS:
Peso molecular:
120.37 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99.0% (calc. on dried material, KT)
Formulario:
powder
grado
purum p.a.
Ensayo
≥99.0% (calc. on dried material, KT)
Formulario
powder
pérdida
26-36% loss on ignition, 500°C
pH
6.5-8 (25 °C, 120.4 g/L)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 377-377 (1994)
Byoung Soo Kim et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(21), e1900765-e1900765 (2019-04-06)
Various antioxidants are being used to neutralize the harmful effects of reactive oxygen species (ROS) overproduced in diseased tissues and contaminated environments. Polymer-directed crystallization of antioxidants has attracted attention as a way to control drug efficacy through molecular dissolution. However
Sulfates on Mars: A systematic Raman spectroscopic study of hydration states of magnesium sulfates.
Wang A, et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 70(24), 6118-6135 (2006)