60832
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, Ni ≤0.001%, ≥99.0% (KT)
Sinónimos:
Cobaltous nitrate, Cobaltous nitrate hexahydrate, Nitric acid, cobalt(II) salt
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (KT)
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cobalt
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
mp
55 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Clave InChI
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)