576905
Water solution
contains 0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid, suitable for HPLC
Sinónimos:
Aqueous Solution Standard
Seleccione un Tamaño
589,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
589,00 €
Productos recomendados
grado
HPLC grade
Formulario
liquid
contiene
0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid
técnicas
HPLC: suitable
Absorción UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 230 nm Amax: <0.07
λ: 254 nm Amax: ≤0.005
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?