439193
Metanol
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC, suitable for EPA 1613
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Productos recomendados
product name
Metanol, suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
grado
gradient grade
Nivel de calidad
Agency
suitable for EPA 1613
densidad de vapor
1.11 (vs air)
presión de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.9%
formulario
liquid
temp. de autoignición
725 °F
lim. expl.
36 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.03% water
residuo de evap.
≤0.0003%
color
APHA: ≤10
clear
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradiente de HPLC
≤5 mAU at 254 nm
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 203 nm Amax: ≤1.0
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 260-400 nm Amax: ≤0.01
idoneidad
passes test for HPLC
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
cadena SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- HPLC with gradient analysis
- Spectrophotometry
- Residual testing
- LC-MS applications
Used as a solvent/reagent to determine total phenols content, anti-DPPH activity and the content of antioxidants in honeybee drone blood homogenate (DBH) samples.
Envase
Nota de preparación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.