Merck
383090
Sigma-Aldrich
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
ACS reagent, ≥94%
Sinónimos:
Ceric ammonium sulfate, Cerium(IV) ammonium sulfate
Seleccione un Tamaño
100 G
141,00 €
500 G
462,00 €
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
141,00 €
500 G
462,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
Ce(NH4)4(SO4)4 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
632.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.24
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
ACS reagent
Ensayo
≥94%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cerium
impurezas
≤0.05% insol. dil. H2SO4
mp
130 °C (lit.)
trazas de anión
phosphate (PO43-): ≤0.03%
trazas de catión
Fe: ≤0.01%
cadena SMILES
N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
Clave InChI
VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Ammonium cerium(IV) sulfate dehydrate is a cerium salt widely used in the volumetric analysis.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Self-Poled Transparent and Flexible UV Light-Emitting Cerium Complex-PVDF Composite: A High-Performance Nanogenerator.
Garain S, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(2), 1298-1307 (2015)
Cerium-initiated grafting of acrylonitrile onto cellulosic materials.
Hebeish A and Mehta PC.
Journal of Applied Polymer Science, 12(7), 1625-1647 (1968)
David CA and Hellier DG
Dictionary of Environmentally Important Chemicals, 92-92 (1997)
Analysis of phenolic compounds in health care products by low-pressure liquid-chromatography with monolithic column and chemiluminescent detection.
Ballesta-Claver J, et al.
Luminescence, 26(1), 44-53 (2011)
K H Gordon et al.
Organic letters, 3(1), 53-56 (2001-06-30)
[figure: see text] A novel benzyloxyaniline linker that uses ceric ammonium nitrate (CAN) as a cleavage reagent is described. Its application in the solid-phase synthesis of N-unsubstituted beta-lactams and secondary amides furnishes compounds in moderate to excellent yield (45-91%) and