363642
Sodium periodate
10 wt. %, matrix silica gel support
Sinónimos:
Sodium (meta)periodate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
10 wt. %
9.0-11.0% (by Na2S2O3, titration)
Matriz
silica gel support
pH
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clave InChI
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- Oxidative cleavage of glycols to alkenes[3] and 1,2-diols to aldehydes.[4]
- Phthalimide N-oxyl (PINO) radical generation from N-hydroxyphthalimide (NHPI).[5]
- Selective oxidation of sulfides by microwave thermolysis process.[6]
- Regeneration of ketones from ketoximes by microwave irradiation under solvent-free conditions.[7]
- Preparation of 2,3-O-isopropylidene-D-glyceraldehyde.[2]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Órganos de actuación
thymus gland
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)