259705
Methyl formate
spectrophotometric grade, ≥98%
Sinónimos:
Formic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
spectrophotometric grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
32.81 psi ( 55 °C)
9.21 psi ( 20 °C)
Análisis
≥98%
formulario
liquid
temp. de autoignición
842 °F
lim. expl.
23 %
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurezas
<0.010% water
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
bp
32-34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
densidad
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 259 nm Amax: 1.00
λ: 260 nm Amax: 0.70
λ: 265 nm Amax: 0.20
λ: 270 nm Amax: 0.04
λ: 310-400 nm Amax: 0.01
cadena SMILES
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
Clave InChI
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Bifunctionality of Re Supported on TiO(2) in Driving Methanol Formation in Low-Temperature CO(2) Hydrogenation.: This article explores the catalytic roles of methyl formate in methanol production from CO2 hydrogenation, providing a pathway for sustainable chemical synthesis (Urakawa A et al., 2023).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C - closed cup