223697
Potassium hydrogensulfate, fused
ACS reagent, Mixture of K2S2O7 and KHSO4
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
formulario
powder
concentración
37.5-38.6% H2SO4 in NaOH (titration)
impurezas
≤0.002% H2SO4
≤0.01% insolubles
≤2.5% water
número de ácido
37.5‑38.6%
densidad
2.512 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001%
cadena SMILES
[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/3K.H2O7S2.H2O4S/c;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-5(2,3)4/h;;;(H,1,2,3)(H,4,5,6);(H2,1,2,3,4)/q3*+1;;/p-3
Clave InChI
ZXJZSJHWYNTTSK-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable