Documentos
1.04885
Supelco
Potassium hydrogen sulfate
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Potassium hydrogen sulfate, Potassium bisulfate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HKO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
136.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-594-1
NACRES:
NA.21
Agency
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Análisis
≥99.0% (alkalimetric)
formulario
solid
potencia
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
195 °C (decomposition)
solubilidad
490 g/L (development of heat)
densidad
2.24 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1140 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
trazas de catión
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable