Merck
20911
Sigma-Aldrich
Cadmium nitrate tetrahydrate
purum p.a., ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Cd(NO3)2 · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
308.48
Beilstein:
8156730
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Para consultas sobre este producto 20911, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
purum p.a.
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
powder or crystals
mp
59.5 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+](=O)O[Cd]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/Cd.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
Clave InChI
QOYRNHQSZSCVOW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Kidney,Bone
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hui-Ting Wang et al.
Acta crystallographica. Section C, Structural chemistry, 71(Pt 7), 549-553 (2015-07-07)
A new cadmium-thiocyanate complex, namely catena-poly[1-carboxymethyl-4-(dimethylamino)pyridinium [cadmium(II)-tri-μ-thiocyanato-κ(4)N:S;κ(2)S:N] [[[4-(dimethylamino)pyridinium-1-acetate-κ(2)O,O']cadmium(II)]-di-μ-thiocyanato-κ(2)N:S;κ(2)S:N]], {(C9H13N2O2)[Cd(NCS)3][Cd(NCS)2(C9H12N2O2)]}n, was synthesized by the reaction of 4-(dimethylamino)pyridinium-1-acetate, cadmium nitrate tetrahydrate and potassium thiocyanide in aqueous solution. In the crystal structure, two types of Cd(II) atoms are observed in distorted octahedral coordination
Guiqiu Chen et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 117, 199-205 (2014-03-19)
This study details a novel method for the extracellular microbial synthesis of cadmium sulfide (CdS) quantum dots (QDs) by the white rot fungus Phanerochaete chrysosporium. P. chrysosporium was incubated in a solution containing cadmium nitrate tetrahydrate, which became yellow from
Qiang Li et al.
Acta crystallographica. Section C, Structural chemistry, 70(Pt 11), 1054-1056 (2014-11-06)
A new cadmium dicyanamide complex, poly[tetramethylphosphonium [μ-chlorido-di-μ-dicyanamido-κ(4)N(1):N(5)-cadmium(II)]], [(CH3)4P][Cd(NCNCN)2Cl], was synthesized by the reaction of tetramethylphosphonium chloride, cadmium nitrate tetrahydrate and sodium dicyanamide in aqueous solution. In the crystal structure, each Cd(II) atom is octahedrally coordinated by four terminal N atoms
M S Monteiro et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 72(3), 811-818 (2008-10-28)
Laboratory and field studies have provided encouraging insights into the capacity of plants to act as biomonitors of environmental quality through the use of biomarkers. However, a better understanding of the overall process of Cd-induced senescence, describing the cascade of
G De Boeck et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 155(4), 503-508 (2010-01-02)
Recent studies indicate that elasmobranch fish respond differently to metal exposure than marine teleosts. Accumulation rates can be high, which despite the fact that normal background levels for metals in the marine environment are low, is worrying due to the