185191
Lead(IV) acetate
reagent grade, 95%
Sinónimos:
Lead tetraacetate, Pb(acac)4
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
Análisis
95%
formulario
crystalline powder
powder, crystals or chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lead
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)O[Pb](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Pb/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
JEHCHYAKAXDFKV-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Aplicación
- unsaturated and aromatic hydrocarbons
- monohydroxylic and saturated alcohols
- nitrogen-containing compounds
- Aromatic primary amines to symmetrical azo compounds.
- Aliphatic primary amines to alkyl cyanides.
- Primary amides to carbamates.
- Hydrazones to azoacetates.
- 2-(Trimethylsiloxy) furans to α,β-unsaturated γ-acetoxy-γ-lactones.
- Aryl ethyl ketones to alkyl 2-arylpropanoates.
- Acetophenones to methyl aryl acetates.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable