Merck
15327
Sigma-Aldrich
Lead(II) chromate
purum p.a., ACS reagent, ≥98.0% (RT)
About This Item
Fórmula lineal:
PbCrO4
Número de CAS:
Peso molecular:
323.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.24
grado
ACS reagent
purum p.a.
Ensayo
≥98.0% (RT)
Formulario
powder
cadena SMILES
[PbH2++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.4O.Pb/q;;;2*-1;+2
Clave InChI
MOUPNEIJQCETIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The electrokinetic potential of sparingly soluble salts.
Morimoto T.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 37(3), 386-392 (1964)
Determination of sulphide in effluent streams using a solid-phase lead (II) chromate reactor incorporated into a flow-injection system
Van Staden JF and Kluever LG.
Analytica Chimica Acta, 369(1), 157-161 (1998)
Solid phase extraction of lead (II) by sorption on grinded eucalyptus stem and determination with flame atomic absorption spectrometry.
Mousavi HZ, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 56(5), 974-974 (2009)
Stephen S Leonard et al.
Molecular and cellular biochemistry, 234-235(1-2), 309-315 (2002-08-07)
Free radical reactions are believed to play an important role in the mechanism of Cr(VI)-induced carcinogenesis. Most studies concerning the role of free radical reactions have been limited to soluble Cr(VI). Various studies have shown that solubility is an important
Amie L Holmes et al.
Toxicology and applied pharmacology, 203(2), 167-176 (2005-02-16)
Hexavalent chromium (Cr (VI)) compounds are established human lung carcinogens. Solubility plays a key role in Cr (VI) carcinogenicity, with the most potent carcinogens being water-insoluble or 'particulate'. Lead chromate is used as the prototypical particulate Cr (VI) compound since