14304
Sodium tungstate dihydrate
purum, ≥99%
Sinónimos:
Tungstic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Ensayo
≥99%
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: tungsten
impurezas
≤0.1% free alkali (as NaOH)
pH
9-11.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
698 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤20 mg/kg
Mo: ≤100 mg/kg
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Clave InChI
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)