02890
Etanol
purum, fine spirit, denaturated with 2% 2-butanone, F25 MEK1, ~96% (based on denaturant-free substance)
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
grado
purum
Análisis
~96% (based on denaturant-free substance)
formulario
liquid
temp. de autoignición
683 °F
calidad
fine spirit, denaturated with 2% 2-butanone, F25 MEK1
lim. expl.
19 %, 60 °F
19 %
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
78 °C
mp
-114 °C
−114 °C (lit.)
densidad
0.807 g/mL at 20 °C
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup