Documentos clave
Z805114
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
210,00 €
210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
210,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Materiales
Suprasil® 300 quartz
descripción
2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 100-QX
Parámetros
200-3500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
cámara volumen
700 μL
longitud de la trayectoria
2 mm
método de detección
photometric
Descripción general
with glass lid
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)