Documentos clave
Z804487
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 18 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
537,00 €
537,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
537,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
537,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
optical glass
fabricante / nombre comercial
Hellma 178.712-OS
Parámetros
320-2500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
Al × An × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
apertura Al
8.5 mm
cámara volumen
18 μL
longitud de la trayectoria
10 mm
Descripción general
2 polished windows; Compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes (outside diam. 1.9 mm, inside diam. 1.1 mm, 500 mm long)
2 windows polished aperture.
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)