Documentos clave
Z803197
Hellma® fluorescence cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
503,00 €
503,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
503,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
503,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
4 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 117.100F-QS
Hellma
Parámetros
200-2,500 nm spectral range
técnicas
photometry: suitable
Al × An × P
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
3,500 μL
longitud de la trayectoria
10x10 mm
método de detección
fluorometric
Descripción general
Hellma® fluorescence cuvettes, standard cells, Macro with septum screw caps (spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL) are available in high-performance Suprasil quartz material. The highest level of sensitivity in the measurement can be achieved by suitably selecting the cell for a specific application such that it exhibits high transmission in the spectral range of interest. The maximum of 80-90% transmission shown by empty Suprasil quartz cell is caused by the reflection loss at the four glass/air boundaries. When filled with common solvents, the cell will exhibit significantly higher maximum transmissions.
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)