Documentos clave
Z801518
Hellma® absorption cuvettes, cells with two chambers
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 2 x 4.375 mm, chamber volume 2 x 1000 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiales
Suprasil® quartz
fabricante / nombre comercial
Hellma 238-QS
Parámetros
200-2500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
Profundidad
1.5 mm
cámara volumen
2 x 1000 μL
longitud de la trayectoria
2 x 4.375 mm
Descripción general
2 polished windows; with 2 stoppers
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)