Y0001986
Zolmitriptan impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(R)-4-({3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}methyl)oxazolidin-2-one
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
zolmitriptan
fabricante / nombre comercial
EDQM
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m1/s1
Clave InChI
ULSDMUVEXKOYBU-CYBMUJFWSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente