Merck
Y0001962
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine
Seleccione un Tamaño
15 MG
132,00 €
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
15 MG
132,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
121.18
Beilstein:
2410916
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
presión de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
familia API
levetiracetam
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
187-189 °C (lit.)
densidad
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Clave InChI
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Levetiracetam impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)