Documentos clave
Y0001886
E2 Colistimethate sodium for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Colistimethate sodium, Colistin sulphomethate sodium
Seleccione un Tamaño
5 MG
132,00 €
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
132,00 €
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
colistimethate
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CNCCC1NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CCNC(=O)C(NC1=O)C(O)C)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CCCCC(CC)C)CCNC[S](=O)(=O)[O-])C(O)C)CCNC[S](=O)(=O)[O-])CCNC[S](=O)(=O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNC[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C58H110N16O28S5.5Na/c1-9-35(6)12-10-11-13-46(77)65-38(14-20-59-28-103(88,89)90)53(82)74-48(37(8)76)58(87)70-41(17-23-62-31-106(97,98)99)50(79)68-43-19-25-64-57(86)47(36(7)75)73-54(83)42(18-24-63-32-107(100,101)102)67-49(78)39(15-21-60-29-104(91,92)93)69-55(84)44(26-33(2)3)72-56(85)45(27-34(4)5)71-52(81)40(66-51(43)80)16-22-61-30-105(94,95)96;;;;;/h33-45,47-48,59-63,75-76H,9-32H2,1-8H3,(H,64,86)(H,65,77)(H,66,80)(H,67,78)(H,68,79)(H,69,84)(H,70,87)(H,71,81)(H,72,85)(H,73,83)(H,74,82)(H,88,89,90)(H,91,92,93)(H,94,95,96)(H,97,98,99)(H,100,101,102);;;;;/q;5*+1/p-5
Clave InChI
IQWHCHZFYPIVRV-UHFFFAOYSA-I
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
E2 Colistimethate sodium for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)