Y0001601
Alfacalcidol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1α-Hydroxyvitamin D3, 1α-Hydroxycholecalciferol, Alfacalcidol
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
EDQM
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
OFHCOWSQAMBJIW-AVJTYSNKSA-N
Información sobre el gen
human ... VDR(7421)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)