Merck
Y0001496
Cefoxitin sodium for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Cefoxitin sodium salt
Seleccione un Tamaño
Y0001496
126,00 €
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Y0001496
126,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16N3NaO7S2
Número de CAS:
Peso molecular:
449.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cefoxitin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].CO[C@]2(NC(=O)Cc1cccs1)C3SCC(COC(N)=O)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N3O7S2.Na/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19;/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+;/m1./s1
Clave InChI
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Cefoxitin sodium for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Clinical safety and tolerance of cefoxitin sodium: an overview.
C van Winzum
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 4(B), 91-104 (1978-07-01)
Bioavailability and pharmacokinetics of cefoxitin sodium.
J J Schrogie et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 4(B), 69-78 (1978-07-01)
Chun-Taek Oh et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 69(6), 1599-1607 (2014-02-13)
Mycobacterium abscessus is known to be the most drug-resistant Mycobacterium and accounts for ∼80% of pulmonary infections caused by rapidly growing mycobacteria. This study reports a new Drosophila melanogaster-M. abscessus infection model that can be used as an in vivo