Y0001377
Nitrofural for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, Furacin, NFZ, Nitrofurazone
Seleccione un Tamaño
130,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
130,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nitrofural
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
242-244 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
Clave InChI
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
male reproductive organs
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)